AuftragsverfolgungKontakt
PFA tongs | Avantor
PFA tongs
PFA tongs
Katalognr. SAVI700-850
Anbieter:   SAVILLEX
PFA tongs
Katalognr. SAVI700-850
Anbieter:  SAVILLEX
PFA tongs
PFA tongs
PFA tongs
Preis
SFr. 465.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Adjustable PFA tongs are moulded from the highest purity PFA resin for ultratrace metals use.
Service temperature range is –200 to +260 °C (–328 to +500 °F).
Ideal for transferring ICP glassware during cleaning. Tongs are 28 cm (11") long with three adjustable width positions.
Technische Daten
  • Bezeichnung:
    PFA tongs