Fixed-angle titanium rotor package, Type 42.2 Ti, Optima
Katalognr. 521-3750
Anbieter: Beckman Coulter
Technische Daten
- Bezeichnung:Type 42.2 Ti fixed angle titanium rotor package
- VE:1
- Für:Fixed angle (ultracentrifugation)
- Max. RPM:42000
- Radius:113 mm