ContactUsLinkComponent
Swinging-bucket rotor package, SW 40 Ti, Optima
Katalognr. 521-3568
Anbieter:  Beckman Coulter
undefined
Swinging-bucket rotor package, SW 40 Ti, Optima
Katalognr. 521-3568
Anbieter:  Beckman Coulter
Technische Daten
  • Bezeichnung:
    SW 40 Ti swinging bucket rotor package
  • VE:
    1
  • Für:
    Swinging bucket (ultracentrifugation)
  • Max. RPM:
    40000
  • No. of tubes accepted:
    6×14 ml / 14×95 mm (6×14 ml / 1×4")
  • Radius:
    158,8 mm