Springen zu Kopfbereich
Springen zu Hauptinhalt
Springen zu Fußzeile
Erweiterte Suche
Erweiterte Suche
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Zertifikate
Herstellerdaten
0
SFr. 0.00
Order Entry
Login
/
Registrieren
Products
Services
Digital Solutions
Applications
Support
About
Express Eingabe
Bestellstatus
Ihr Konto
Warenkorb
Switzerland
Express Eingabe
Bestellstatus
Ihr Konto
Warenkorb
ContactUsLinkComponent
Heim
Zentrifugen
Rotoren
Zonal Rotor without core, Titanium, Ti-15, Optima
Zonal Rotor without core, Titanium, Ti-15, Optima
521-4069
:
Beckman Coulter
Zonal Rotor without core, Titanium, Ti-15, Optima
521-4069
:
Beckman Coulter
Bezeichnung:
Ti-15 zonal rotor without core, titanium. Major applications: Rate-zonal centrifugation of subcellular particles
VE:
1
Für:
Speciality (ultracentrifugation)
Max. RPM:
32000