ContactUsLinkComponent
Rotor assembly, Avanti JA-10
Katalognr. 521-4074
Anbieter:  Beckman Coulter
undefined
Rotor assembly, Avanti JA-10
Katalognr. 521-4074
Anbieter:  Beckman Coulter
Technische Daten
  • Kapazität:
    3000 ml
  • Bezeichnung:
    JA-10 fixed angle (high performance) rotor for 10000 rpm operation. Includes carrying handle
  • VE:
    1
  • Max. RPM:
    10000
  • Radius:
    158 mm