ContactUsLinkComponent
TCEP-HCl (Tris(2-carboxyethyl)phosphin Hydrochlorid), No-Weigh™ Format, Pierce™
Corrosif
TCEP-HCl (Tris(2-carboxyethyl)phosphin Hydrochlorid), No-Weigh™ Format, Pierce™
Référence PIERA35349
Numéro CAS:  
Corrosif
TCEP-HCl (Tris(2-carboxyethyl)phosphin Hydrochlorid), No-Weigh™ Format, Pierce™
Référence PIERA35349
Numéro CAS:  
Spécifications
  • VE:
    10 mg
  • Seq:
    2275
  • Pk Info:
    10 x 1 mg
Spécifications
À propos de cet article
 :
 :286.65 g/mol
Température de stockage:Kühlschrank
UN:3261
ADR:8,II
 :GHS05
Numéro CAS:51805-45-9
Formule:C₉H₁₆ClO₆P
Numéro MDL:MFCD00145469