Anti-PTPRC Rat Antibody (APC (Allophycocyanin)-Cy7®) [clone: LTF-2]
Katalognr. 25-4031-U100
Anbieter: Tonbo Biosciences
Technische Daten
- Antikörper-Typ:Kontrolle
- Antigen-Name:Protein Tyrosine Phosphatase Receptor Type C
- Antigen-Symbol:PTPRC
- Klon:LTF-2
- Konjugation:APC (Allophycocyanin)-Cy7®
- Durchflusszytometrie:Yes
- Wirt:Rat
- Isotyp:IgG2b
- Neutralisation:Yes
- Antigen-Synonyme:CD45R|B220|CD45|GP180|T200|L-CA|LY5|receptor type C|LCA|protein tyrosine phosphatase
- Lagertemperatur:Store Undiluted at 2 to 8 °C; Protect from Light; Do Not Freeze.
- Validierte Anwendungen:Flow Cytometry
- VE:100 µG
Technische Daten
Über diesen Artikel
Type: Control
Antigen: PTPRC
Clonality:
Clone: LTF-2
Conjugation: APC (Allophycocyanin)-Cy7®
Epitope:
Host: Rat
Isotype: IgG2b
Reactivity: 0