AuftragsverfolgungKontakt
Warnband 767 | Avantor
Warnband 767
Rot/weiß, 33 m, 50 mm
Katalognr. MMMA767IRW50IW
Anbieter:   3M
Warnband 767
Katalognr. MMMA767IRW50IW
Anbieter:  3M
Warnband 767
Warnband 767
Rot/weiß, 33 m, 50 mm
Preis
SFr. 179.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 12 ROU
Product Details & Documents
3M™ Gefahrenwarnband 767 ist ein rot-weiß gestreiftes Vinylband. Dieses Band wird zum Markieren von Gefahrenbereichen, hervorstehenden Geräten oder zur Unfallverhütung in Fabriken, Lagern und Krankenhäusern verwendet.
  • Zum Abkleben bei unkritischen Anwendungen
  • Durch die anpassungsfähige Rückseite ist das Vinylband ideal für den Einsatz auf gekrümmten und unregelmäßigen Oberflächen
  • Der Naturkautschukkleber bietet eine gute Soforthaftung auf vielen Werkstoffen
  • Behält seine klare Farbe über einen langen Zeitraum und bietet eine dauerhafte Qualität
  • Kann manuell oder mit einem Applikator für Fußböden angebracht werden
  • Ideal für Markierungsaufgaben in Umgebungen mit wenig Verkehr
Kennzeichnen und warnen Sie mit dem unverwechselbaren Gefahrenwarnband 767. Dieses rot-weiß gestreifte Vinylband ist mit einem Gummikleber beschichtet und dient als Markierungsband für eine Vielzahl von Warnanwendungen. Der Kautschukkleber klebt schnell und hält hervorragend auf vielen Untergründen. Im Gegensatz zu aufwendigen Lackierlösungen lässt sich dieses Klebeband einfach applizieren und ist wieder leicht zu entfernen. Dank seiner Anpassungsfähigkeit und Soforthaftung ist dieses Produkt eine gute Wahl für Markierungen und das Anbringen von Warnungen auf verschiedenen Bodenbelägen, Ausrüstungsgegenständen, Wänden und Rohren.
Empfohlene Anwendungen sind unter anderem zur Bodenmarkierung, bei Quetschgefahren, vorübergehende Bodenmarkierung von Nassbereichen und Sicherheitsmarkierungen.
Dieses Band ist abriebfest und eignet sich daher hervorragend für die Kennzeichnung von Geräten und Teilen mit leichter Beanspruchung. Dank dieser Eigenschaften und seiner einfachen Ablösbarkeit stellt das Produkt beim Markieren und Kennzeichnen eine schnellere, vielseitigere und kostengünstigere Alternative zur Lackierung dar.
Zertifizierung:
Bestellinformationen:
Lieferinformationen:
Achtung! Bitte beachten:
Technische Daten
  • Breite:
    50 mm
  • Farbe:
    Rot/weiß
  • Länge:
    33 m