AuftragsverfolgungKontakt
Warnband 766 | Avantor
Warnband 766
Gelb/schwarz, 33 m, 50 mm
Katalognr. MMMA766-YELL/BLACK
Anbieter:   3M
Warnband 766
Katalognr. MMMA766-YELL/BLACK
Anbieter:  3M
Warnband 766
Warnband 766
Gelb/schwarz, 33 m, 50 mm
Preis
179.00 SFr.
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 12 ROU
Product Details & Documents
3M™ Gefahrenwarnband 766 ist ein schwarz-gelb gestreiftes Vinylband. Dieses Band wird zum Markieren von Gefahrenbereichen, hervorstehenden Geräten oder zur Unfallverhütung in Fabriken, Lagern und Krankenhäusern verwendet.
  • Zum Abkleben bei unkritischen Anwendungen
  • Durch die anpassungsfähige Rückseite ist das Vinylband ideal für den Einsatz auf gekrümmten und unregelmäßigen Oberflächen
  • Der Naturkautschukkleber bietet eine gute Soforthaftung auf vielen Werkstoffen
  • Behält seine klare Farbe über einen langen Zeitraum und bietet eine dauerhafte Qualität
  • Kann manuell oder mit einem Applikator für Fußböden angebracht werden
  • Ideal für Markierungsaufgaben in Umgebungen mit wenig Verkehr
Kennzeichnen und warnen Sie mit dem Gefahrenwarnband 766. Dieses markante gelb-schwarz gestreifte Vinylband ist mit einem Gummikleber beschichtet und für die Verwendung als Markierungsband für eine Vielzahl von Warnanwendungen konzipiert. Der Kautschukkleber klebt schnell und hält hervorragend auf vielen Untergründen. Im Gegensatz zu aufwendigen Lackierlösungen lässt sich dieses Klebeband einfach anbringen und auch wieder leicht entfernen. Aufgrund seiner Anpassungsfähigkeit und sofortigen Haftung ist dieses Produkt eine gute Wahl für Markierungs- und Warnanwendungen auf Böden, Geräten, Wänden und Rohren.
Empfohlene Anwendungen sind unter anderem zur Bodenmarkierung, bei Quetschgefahren, vorübergehende Bodenmarkierung von Nassbereichen und Sicherheitsmarkierungen.
Das Band ist abriebfest und eignet sich daher hervorragend für die Kennzeichnung von Geräten und Teilen mit leichter Beanspruchung. Diese Eigenschaften, kombiniert mit der einfachen Entfernung, machen dieses Produkt bei Markierungs- und Codierungsanwendungen oft zu einer schnelleren, vielseitigeren und kostengünstigeren Option als Lackieren.
Zertifizierung:
Bestellinformationen:
Lieferinformationen:
Achtung! Bitte beachten:
Technische Daten
  • Breite:
    50 mm
  • Farbe:
    Gelb/schwarz
  • Länge:
    33 m