ContactUsLinkComponent
Atemluftstromanzeige TR-971, Versaflo™
Katalognr. MMMATR-971
Anbieter:  3M
undefined
Atemluftstromanzeige TR-971, Versaflo™
Katalognr. MMMATR-971
Anbieter:  3M
Technische Daten
  • Bezeichnung:
    Luftstromanzeige
  • VE:
    1
Technische Daten
Über diesen Artikel
Die Versaflo™-Luftstromanzeige TR-971 wurde entwickelt, um zu bestätigen, dass die vom Hersteller vorgesehene Mindestluftstromrate des Versaflo™ Powered Air Turbo überschritten wird.
  • Testen bei verschiedenen Höhen und Temperaturen möglich
  • Die Luftstromanzeige muss vor der Verwendung des Systems getestet werden
  • Einfach zu verwenden
Stellen Sie mit dem Versaflo™ Air Flow Indicator, TR-971 sicher, dass ein Versaflo™ Powered Air Turbo-System seine ausgelegte Mindestluftdurchflussrate überschreitet. Diese Luftstromanzeige bietet eine einfache und zuverlässige Möglichkeit, den Luftstrom einer Versaflo™ Turbo-Einheit bei verschiedenen Höhen und Temperaturen innerhalb des Betriebsbereichs des Systems zu überprüfen. Der Luftstrom der Turboeinheit muss vor jedem Gebrauch überprüft werden. Wenn der Luftdurchfluss unter der Mindestdurchflussmenge liegt, sollte das Atemschutzsystem bis zur weiteren Untersuchung nicht verwendet werden.