Filterabdeckung für motorbetriebene Atemschutzgeräte für Versaflo™ TR-6110E und TR-6130E, Versaflo™
Catalog # MMMATR-6100FC
Supplier: 3M
Specifications
- Bezeichnung:Filterabdeckung der Atemschutzmaske
- VE:1
Specifications
About this item
Die Versaflo™ Filterabdeckung TR-6100FC ist eine Filterabdeckung zum Schutz der Versaflo™ TR-6110E- und TR-6130E-Filter vor physischer Beschädigung.
- Schützen Sie Versaflo™ TR-6110E- und TR-6130E-Filter vor physischer Beschädigung
- Hält einen Versaflo™ Funkenfänger TR-662 oder einen Versaflo™ Vorfilter TR-6600 für zusätzlichen Schutz an Ort und Stelle
Diese Filterabdeckung schützt Filter und ermöglicht Benutzern, Versaflo™ Powered Air Turbo durch Dekontaminationsduschen zu tragen. Es kann einen Versaflo™ Funkenfänger TR-662 oder einen Versaflo™ Vorfilter TR-6600 für zusätzlichen Schutz vor größeren Partikeln oder Funken an Ort und Stelle halten. Die Filterabdeckung kann zur Wiederverwendung gereinigt werden.