ContactUsLinkComponent
Abziehbare Visierabdeckungen und Folie für Premium-Hauben, Versaflo™, mit Stromversorgung und zugeführter Luft
Abziehbare Visierabdeckungen und Folie für Premium-Hauben, Versaflo™, mit Stromversorgung und zugeführter Luft
Catalog # MMMAS922
Supplier:  3M
undefined
Abziehbare Visierabdeckungen und Folie für Premium-Hauben, Versaflo™, mit Stromversorgung und zugeführter Luft
Catalog # MMMAS922
Supplier:  3M
Specifications
  • Bezeichnung:
    Abziehbare Visierabdeckungen und Folie für Premium-Hauben
  • VE:
    10
Specifications
About this item
Die abziehbare Versaflo™-Visierabdeckung für Premium-Hauben ist eine transparente, abziehbare Visierabdeckung, die für die Verwendung mit Premium-Kopfbedeckungen und -hauben der Versaflo™-Serien S-600, S-700 und S-800 entwickelt wurde.
  • Schützen Sie die Visiere vor Verunreinigungen und Kratzern
  • Zur Verwendung mit 3M™ Versaflo™ S-600, S-700 und S-800 Premium-Kopfbedeckungen und Hauben
  • Selbstklebende Abdeckung lässt sich leicht anbringen und abreißen
Diese abziehbare Visierabdeckung kann die Lebensdauer eines Visiers verlängern, indem es während des Gebrauchs vor Verunreinigungen und Kratzern geschützt wird. Diese selbstklebende Hülle lässt sich einfach anbringen und wieder abreißen.