Angetriebene und mitgelieferte Luftersatzvisiere und -gläser, Versaflo™
MMMAM927
: 3M
- Farbe:Klar
- Bezeichnung:Ersatzvisiere und Linsen
- VE:1
Das mit Versaflo™ beschichtete Visier M-927 ist ein durchsichtiges Polycarbonat-Ersatzvisier, das für die Verwendung mit 3M™ Versaflo™ Kopfteilen der M-Serie entwickelt wurde.
- Beschichtet für Chemikalien- und Kratzfestigkeit
- Klares Polycarbonat
- CE-geprüft nach EN 166 1:BT:3
Ersetzen Sie zerkratzte und abgenutzte Visiere, um weiterhin eine gute Sicht zu gewährleisten. Dieses Ersatz-Polycarbonat-Visier bietet Chemikalien- und Kratzfestigkeit für 3M™ Versaflo™ Kopfteile der M-Serie.