Masterflex® Ismatec® Pumpenschlauch, Versilon™ A-60-N, 4.8 mm ID x 9.6 mm AD; 50 Ft
Catalog # MFLX06514-32
Supplier: Avantor Fluid Handling
Specifications
- Schlauch Innen-Ø:4,80 mm (0,189")
- Max. temperature:132 °C (270 °F)
- Farbe:Schwarz
- Bezeichnung:Pumpenschlauch, Versilon™ A-60-N, 4,8 mm ID x 9,6 mm AD; 50 Ft
- Länge:15,24 m
- Seq:09
- Modell:06514-32
- GMP compliant:Ja
- Length per pack:15,24 m (50 ft.)
- Regulatory approvals:NSF-51
- Sterilisation method autoclave:Ja
- Sterilisation method EtO:Ja
- Sterilisation method gamma:Ja
- Min. temperature:–51 °C (–60 °F)
- Garantie:1 Jahr
- Clarity:Opak
- Schlauchmaterial:Versilon™ A-60-N
- VE:50 Feet
Specifications
About this item
Schützt lichtempfindliche Proben während dem Pumpen.
- Präzise extrudiert mit engen Toleranzen für hohe Wiederholbarkeit, Genauigkeit und Reproduzierbarkeit
- Weltweiter Marktführer bei der Auswahl an Rezepturen für weitestgehende chemische Kompatibilität
- Kundenspezifische Längen und Konfigurationen für den Einmalgebrauch zur Minimierung von Ausfallzeiten stehen zu Verfügung
- Behördliche Zulassungen für Ihre spezielle Anwendung
- Immer auf Lager—die meisten Rezepturen und Größen können noch am selben Tag geliefert werden
- Abmessungen: 4.8 mm ID x 9.6 mm AD; 50 ft
Ideal für Anwendungen, die eine hervorragende Kompatibilität gegen Chemikalien, Hitze und Ozon sowie Beständigkeit gegen ultraviolettes Licht (UV) erfordern. Nicht leitfähiger, heißsiegelbarer, alterungsbeständiger, nicht oxidierender Norprene-Schlauch mit hervorragender Säure- und Alkalibeständigkeit. UV-beständiger Schlauch dank schwarzer, opaker Farbe.
- Schlauch Innen-Ø:4,80 mm (0,189")
- Max. temperature:132 °C (270 °F)
- Farbe:Schwarz
- Bezeichnung:Pumpenschlauch, Versilon™ A-60-N, 4,8 mm ID x 9,6 mm AD; 50 Ft
- Länge:15,24 m
- Seq:09
- Environmentally Preferable:
- Modell:06514-32
- GMP compliant:Ja
- Length per pack:15,24 m (50 ft.)
- Regulatory approvals:NSF-51
- Sterilisation method autoclave:Ja
- Sterilisation method EtO:Ja
- Sterilisation method gamma:Ja
- Min. temperature:–51 °C (–60 °F)
- Garantie:1 Jahr
- Clarity:Opak
- Schlauchmaterial:Versilon™ A-60-N
- VE:50 Feet