Microflex® Pump Heads for Microbore Tubing
Über diesen Artikel
Einfache Schlauchwechsel—selbst in engen Umgebungen
- Kompaktes Design für effiziente Raumnutzung Der Microflex-Pumpenkopf nimmt durchgehende Schlauchlängen für saubere Strömungswege auf
Der Microflex®-Pumpenkopf verfügt über drei Rollen und einen großen Verschlusswinkel, der einen Flüssigkeitsrückfluss bis zum Nenndruck des Schlauchs verhindert. Das Einlegen des Schlauchs ist schnell und einfach – öffnen Sie die Kopfabdeckung und lösen Sie das Schlauchbett in einem Schritt – legen Sie den Schlauch ein, schließen Sie die Abdeckung und Sie können pumpen.
2 Varianten
Product Details & Documents
Einfache Schlauchwechsel—selbst in engen Umgebungen
- Kompaktes Design für effiziente Raumnutzung Der Microflex-Pumpenkopf nimmt durchgehende Schlauchlängen für saubere Strömungswege auf
Der Microflex®-Pumpenkopf verfügt über drei Rollen und einen großen Verschlusswinkel, der einen Flüssigkeitsrückfluss bis zum Nenndruck des Schlauchs verhindert. Das Einlegen des Schlauchs ist schnell und einfach – öffnen Sie die Kopfabdeckung und lösen Sie das Schlauchbett in einem Schritt – legen Sie den Schlauch ein, schließen Sie die Abdeckung und Sie können pumpen.
Spezifikationen für diese Produktfamilie
Technische Daten
- Catalog No:
- MFLX77122-80
- MFLX77123-80
- Modell:
- 77122-80
- 77123-80
- Anzahl der Kanäle:
- 1
- 1
- Anzahl der Rollen:
- 3
- 3
- Open-head sensor:
- No
- No
- Pump series:
- Ismatec®
- Ismatec®
- Tubing sizes accepted:
- 0,19, 0,25, 0,51, 0,89, 1,14, 1,42, 2,06, and 2,79 mm ID microbore tubing
- 0,19, 0,25, 0,51, 0,89, 1,14, 1,42, 2,06, and 2,79 mm ID microbore tubing
- Washdown capable:
- No
- No
- Garantie:
- 3 Months
- 1 year
Technische Daten
Product Family Options
Produktinformationen
- BezeichnungVerfügbarkeitPreis
- Spezifikationen:
Mehr
Specifications
Cat. No.MFLX77122-80Modell77122-80Anzahl der Kanäle1Anzahl der Rollen3Open-head sensorNoPump seriesIsmatec®Tubing sizes accepted0,19, 0,25, 0,51, 0,89, 1,14, 1,42, 2,06, and 2,79 mm ID microbore tubingWashdown capableNoGarantie3 Months - Microflex® Pump Head for Microbore Tubing, Thermoplastic Polyester Rotor, (4) #6-32 × ³/₈” pan head screws mounting typeEinloggen für Verfügbarkeit1 * 1 STSFr. 289.00Spezifikationen:
Mehr
Specifications
Cat. No.MFLX77123-80Modell77123-80Anzahl der Kanäle1Anzahl der Rollen3Open-head sensorNoPump seriesIsmatec®Tubing sizes accepted0,19, 0,25, 0,51, 0,89, 1,14, 1,42, 2,06, and 2,79 mm ID microbore tubingWashdown capableNoGarantie1 year