Masterflex® Adapteranschlüsse, Sanitärschelle, Avantor®
Sanitärschelle, 304L SS, 2", Sanitär, 304L Edelstahl, Straight, 2"
Katalognr. MFLX30800-76
Anbieter: Avantor Fluid Handling
Masterflex® Adapteranschlüsse, Sanitärschelle, Avantor®
Katalognr. MFLX30800-76
Anbieter: Avantor Fluid Handling
Direkt zu
Product Details & Documents
Entspricht den FDA-Anforderungen und 3A-Hygienestandards.
- Ideal für Allzweck- und Einweganwendungen, um Schläuche mit dem Rest des Systems zu verbinden
- Bestimmen Sie, welcher Steckertyp für Ihre Anwendung erforderlich ist, indem Sie sich an die kostenlose technische Anwenderunterstützung wenden*
- Weltmarktführer im Werkstoffsortiment für weitestgehende, chemische Verträglichkeit
- Benutzerdefinierte Konfigurationslösungen für den einmaligen Gebrauch zur Minimierung von Ausfallzeiten
- Behördliche Genehmigungen für Ihre individuelle Anwendung
- Immer auf Lager – die meisten Materialien und Konfigurationen können noch am selben Tag versendet werden
- Zu den einzigartigen Verpackungsoptionen gehören Einzelverpackungen, Packungen und Kits für eine kundenfreundliche Bestellung und Lieferung
- Verbindet problemlos Rohre oder Fittings unterschiedlicher Art
- Ideal für die Pharmaindustrie
- Chemische Kompatibilität beim Einsatz mit korrosiven Säuren und Basen
Diese Sanitärschellen aus 304 Edelstahl eignen sich ideal zur Verwendung mit den Sanitäradaptern aus Edelstahl. Diese Schellen bieten dauerhaften Halt und verbinden gleichzeitig zwei Sanitäradapter für vielseitige Anwendungsanforderungen. Die Verbindungen aus 304 Edelstahl eignen sich ideal für die Lebensmittel-, Getränke- und Milchindustrie. Sie bieten eine gute chemische Kompatibilität und sind kostengünstig.
Die für ein komplettes System erforderlichen Adapter und Dichtungen werden separat verkauft.
Technische Daten
- Verbindungstyp:Sanitär
- Flow pattern:Straight
- Sanitary clamp size (Port 1):2"
- Bezeichnung:Sanitärschelle, 304L SS, 2"
- Seq:03
- Fitting material:304L Edelstahl
- Cat. No.:MFLX30800-76
- Garantie:1 Jahr