Masterflex® Fitting, Edelstahl, Gerade, Schlauchnippel auf Sanitärschelle, 3/4" ID x 3/4"-Schelle
MFLX30700-62
- Tüllengröße/Schlauch Innen-Ø (Port 1):0,75"
- Tüllengröße/Schlauch Innen-Ø (Port 2):¾"
- Verbindungstyp:Sanitärschelle x Stecknippel
- Flow pattern:Straight
- Sanitary clamp size (Port 1):¾"
- Bezeichnung:Adapter Sanitärschelle auf Schlauchnippel, 316L SS, 3/4" Schelle x 3/4" Schlauch-ID
- Seq:05
- Garantie:1 Jahr
- VE:1
- Fitting material:316L Edelstahl
Entspricht den FDA-Anforderungen und 3A-Hygienestandards.
- Ideal für Allzweck- und Einweganwendungen, um Schläuche mit dem Rest des Systems zu verbinden
- Bestimmen Sie, welcher Steckertyp für Ihre Anwendung erforderlich ist, indem Sie sich an die kostenlose technische Anwenderunterstützung wenden*
- Weltmarktführer im Werkstoffsortiment für weitestgehende, chemische Verträglichkeit
- Benutzerdefinierte Konfigurationslösungen für den einmaligen Gebrauch zur Minimierung von Ausfallzeiten
- Behördliche Genehmigungen für Ihre individuelle Anwendung
- Immer auf Lager – die meisten Materialien und Konfigurationen können noch am selben Tag versendet werden
- Zu den einzigartigen Verpackungsoptionen gehören Einzelverpackungen, Packungen und Kits für eine kundenfreundliche Bestellung und Lieferung
- Verbindet problemlos Rohre oder Fittings unterschiedlicher Art
- Kompatibel mit Standard-304L-Schellen
- Ideal für die Pharmaindustrie
- Verbindungstyp: 3/4" ID x 3/4"-Schelle
Diese Schlauchnippelanschlüsse sorgen für eine gute Abdichtung der Schläuche, wenn sie mit einer Schlauchschelle (nicht im Lieferumfang enthalten) verwendet werden. Ideal für die Pharmaindustrie und zur chemischen Kompatibilität beim Einsatz mit korrosiven Säuren und Basen.
- Tüllengröße/Schlauch Innen-Ø (Port 1):0,75"
- Tüllengröße/Schlauch Innen-Ø (Port 2):¾"
- Verbindungstyp:Sanitärschelle x Stecknippel
- Flow pattern:Straight
- Sanitary clamp size (Port 1):¾"
- Bezeichnung:Adapter Sanitärschelle auf Schlauchnippel, 316L SS, 3/4" Schelle x 3/4" Schlauch-ID
- Seq:05
- Environmentally Preferable:
- Garantie:1 Jahr
- VE:1
- Fitting material:316L Edelstahl