Polyurethanschlauch mit geringer Dichte, schwarz, 1/4 x 3/8", 100 ft/Packung
MFLX95877-05
- Schlauch Außen-Ø:9,96 mm (0.375")
- Schlauch Innen-Ø:6,4 mm (0,25")
- Wandstärke:1,6 mm
- Max. Druck:8,61845 bar (125 psi)
- Max. temperature:79 °C (175 °F)
- Farbe:Schwarz
- Bezeichnung:Polyurethanschlauch mit geringer Dichte, schwarz, /4 x 3/8", 100 ft/Packung
- Länge:30,5 m
- Length per pack:30,5 m (100 ft.)
- Regulatory approvals:FDA
- Sterilisation method EtO:Ja
- Min. temperature:–73 °C (–100 °F)
- Working pressure:125 psi
- Clarity:Opak
- Schlauchmaterial:LDPE
- VE:100 Feet
Verwenden Sie Schläuche in verschiedenen Farben zur Unterscheidung einzelner Leitungen
- Ideal für Allzweck-, Einweg- und erweiterte Flüssigkeitspassagen-Anwendungen
Anwendungen: Allgemeine Niederdruck- und Temperaturanwendungen sowie in der Lebensmittelverarbeitung – verwenden Sie Schläuche in verschiedenen Farben zur Unterscheidung einzelner Leitungen.
Eigenschaften: Breite Beständigkeit gegen Chemikalien, Lösungsmittel und korrosive Atmosphäre mit guter Formstabilität.
Zertifizierungen: Harz entspricht FDA-Vorgaben; entspricht USDA-Voraussetzungen.
Temperaturbereich: -100 bis 175°F (–73 bis 80°C)
Sterilisation: Ethylenoxid.
- Schlauch Außen-Ø:9,96 mm (0.375")
- Schlauch Innen-Ø:6,4 mm (0,25")
- Wandstärke:1,6 mm
- Max. Druck:8,61845 bar (125 psi)
- Max. temperature:79 °C (175 °F)
- Farbe:Schwarz
- Bezeichnung:Polyurethanschlauch mit geringer Dichte, schwarz, /4 x 3/8", 100 ft/Packung
- Länge:30,5 m
- Environmentally Preferable:
- Length per pack:30,5 m (100 ft.)
- Regulatory approvals:FDA
- Sterilisation method EtO:Ja
- Min. temperature:–73 °C (–100 °F)
- Working pressure:125 psi
- Clarity:Opak
- Schlauchmaterial:LDPE
- VE:100 Feet