Masterflex® Fitting, Nylon, Straight, Snap Luer Lock Ring; 25/PK
Catalog # MFLX45505-74
Supplier: Avantor Fluid Handling
CE certificate
Avantor exclusive
Specifications
- Verbindungstyp:Tubing Assembly
- Flow pattern:Straight
- Bezeichnung:Schnapp-Luer-Lock-Ring für Außen-Slip-Luer, Nylon, 25/Pk
- Garantie:3 Months
- VE:25
- Fitting material:Nylon
Specifications
About this item
Einfacher Übergang auf ein Luer-Fitting.
- Repackaged in an ISO 9001 facility in an ISO Class 7 Cleanroom
- Ideal for general-purpose and single-use applications, to connect tubing with rest of system
- Determine which connector type is needed for your application by contacting free technical application assistance*
- Global market leader in range of materials for most extensive chemical compatibility
- Single-use custom configuration solutions to minimise downtime
- Regulatory approvals to match your unique application
- Unique packaging options include individuals, packs, and kits for customer-friendly ordering and delivery
Vervollständigen Sie Ihre Luer-Anschlusssysteme ganz einfach mit diesen Premium-Anschlüssen. Im Lieferumfang sind einige Sonderkonfigurationen enthalten, die nur in Polycarbonat erhältlich sind. Der Schnapp-Luer-Verschlussring ist für die Verwendung mit Außen-Luer-Schlauchanschlüssen mit breiter Bohrung vorgesehen. Material aus Nylon weist eine gute chemische Beständigkeit auf und kann durch Autoklav, Ethylenoxid- , oder Gammabestrahlung sterilisiert werden.
- Verbindungstyp:Tubing Assembly
- Flow pattern:Straight
- Bezeichnung:Schnapp-Luer-Lock-Ring für Außen-Slip-Luer, Nylon, 25/Pk
- Environmentally Preferable:
- Garantie:3 Months
- VE:25
- Fitting material:Nylon