Masterflex® Air Operated Drum Pump, 1:1 Ratio, 13 GPM
Catalog # MFLX79015-00
Supplier: Avantor Fluid Handling
Specifications
- Maximale Durchflussrate:13 gal./min
- Leistung:Luft
- Bezeichnung:Luftbetriebene Fasspumpe, Verhältnis 1:1, 13 gal./min
- Environmentally Preferable:
- Max. air inlet pressure:10 bar (145 psig)
- Motor gear ratio:1:1
- Tube length, inlet:36"
- Garantie:1 year
- VE:1
Specifications
About this item
Extrem niedriger Geräuschpegel für geschäftige Arbeitsumgebungen durch einzigartigen Luftmechanismus.
- 60% geringerer Luftverbrauch
- Schnelle und einfache Wartung mit eingebautem Luftmechanismus
- Pumpen ermöglichen eine schnelle und zuverlässige Entnahme und sind robust genug für extreme Bedingungen
- Einsatz bei jeder Anwendung, die Drucköl erfordert – ideal für Fertigung, Bauwesen und Bergbau
Pumpen fördern Schmierstoffe auf Erdölbasis und synthetische Öle. Sie verfügen außerdem über einen internen Schalldämpfer, um Luftgeräusche zu reduzieren. Der abwürgfreie Luftmotor kann mit oder ohne Schmierstoffgeber verwendet werden. Schnelle Richtungswechsel durch das Drehen des Auslaufs um bis zu 360°. Einfache Inline-Wartung der Pumpe, um kostspielige Ausfallzeiten zu minimieren. Pumpen direkt am Fass oder Tank montieren; Verwenden Sie für andere Behälter als 16 und 55 Gallonen einen 2“-Schlauch, der auf die benötigte Länge zugeschnitten ist.
- Maximale Durchflussrate:13 gal./min
- Leistung:Luft
- Bezeichnung:Luftbetriebene Fasspumpe, Verhältnis 1:1, 13 gal./min
- Environmentally Preferable:
- Max. air inlet pressure:10 bar (145 psig)
- Motor gear ratio:1:1
- Tube length, inlet:36"
- Garantie:1 year
- VE:1