About this item
Ein persönliches „Must-Have“-Werkzeug für jedes Labor – ideal für schnelle Spins.
- Kleine Stellfläche mit Gummifüßen bietet einen stabilen Stand
- Mit zwei Rotoren: einen für 1,5/2,0-ml-Röhrchen und einen für PCR-Röhrchen
- Mit dem Ein/Aus-Schalter können Sie den Rotor stoppen, bevor Sie den Deckel öffnen
Diese Mini-Mikrozentrifugen bieten eine Auswahl an fünf durchscheinenden Deckelfarben. Die Bedienung ist denkbar einfach: Einfach den Deckel schließen und schon beschleunigt der Rotor zügig auf 6000 U/min. Mikrozentrifugen enthalten zwei Adaptersätze für 0,4- bis 0,5-ml-Röhrchen.
- Environmentally Preferable:
Some Products May Appear Restricted
To ensure a smooth and speedy checkout, please log in to your account. Some items may show as restricted simply because you're not logged in.
If you do not have an account, you can register using our registration webform (https://www.avantorsciences.com/us/en/login/register)
If you're still seeing restrictions after logging in, certain products—like chemicals or medical devices—require additional account verification steps to be able to place an order. Some items may additionally require a specific license or customer documentation; additional documentation will be requested for these items prior to shipment.