AuftragsverfolgungKontakt
Mag plasmid kit, Axygen® AxyPrep™
AxyPrep™ Mag plasmid kit, 10 preps, 1
Katalognr. AXYGMAG-P-10
Anbieter:   Corning
Mag plasmid kit, Axygen® AxyPrep™
Katalognr. AXYGMAG-P-10
Anbieter:  Corning
CAS Nummer:  
Mag plasmid kit, Axygen® AxyPrep™
AxyPrep™ Mag plasmid kit, 10 preps, 1
CAS Nummer:  
Preis
119.00 SFr.
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
The AxyPrep™ Mag Plasmid purification kit utilises a magnetic bead technology for high-throughput purification of plasmid DNA from E.coli cells.
AxyPrep™ Mag Plasmid kit can also be used with fosmid and BAC vector-based constructs ranging from 5 to 150kb.
Technische Daten
Technische Daten
  • VE:
    1
  • Bezeichnung:
    AxyPrep™ Mag plasmid kit, 10 preps
  • Cat. No.:
    AXYGMAG-P-10
  • Prep size:
    Scalable
  • Methode / Format:
    Magnetic beads
  • Purifiziertes Zielmolekül:
    Plasmid
  • Zielmolekül:
    Plasmid
  • Probenart:
    Bacteria
Technische Daten