Springen zu Kopfbereich
Springen zu Hauptinhalt
Springen zu Fußzeile
Erweiterte Suche
Erweiterte Suche
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Zertifikate
Herstellerdaten
0
SFr. 0.00
Order Entry
Login
/
Registrieren
Products
Services
Digital Solutions
Applications
Support
About
Express Eingabe
Bestellstatus
Ihr Konto
Warenkorb
Switzerland
Express Eingabe
Bestellstatus
Ihr Konto
Warenkorb
ContactUsLinkComponent
Heim
Puffer
Elektrophorese-Puffer
Laufpuffer
MOPS buffer, powder, Corning®
MOPS buffer, powder, Corning®
Catalog # MDTC46-103-RM
Supplier:
Corning
CAS Number:
Certificates
Expand image
MOPS buffer, powder, Corning®
Catalog # MDTC46-103-RM
Supplier:
Corning
CAS Number:
Certificates
Specifications
VE:
100 g
Bezeichnung:
MOPS buffer, powder, 100 g
Environmentally Preferable:
Lagertemperatur:
Ambient
Transporttemperatur:
Ambient
Specifications
About this item
Product Details
Documentation
Product Details
Documentation