ContactUsLinkComponent
Masterflex® I/P® Precision Pump Tubing, Platinum-Cured Silicone, I/P 26; 10 Bags of 25 ft/Bg
Catalog # MFLX96404-26
CE certificate
undefined
Masterflex® I/P® Precision Pump Tubing, Platinum-Cured Silicone, I/P 26; 10 Bags of 25 ft/Bg
Catalog # MFLX96404-26
CE certificate
Specifications
  • Maximale Durchflussrate:
    4000 ml/min
  • Schlauch Innen-Ø:
    6,40 mm (0,252")
  • Max. Druck:
    2,06 bar (30 psi)
  • Max. temperature:
    230 °C (446 °F)
  • Pump series:
    I/P
  • Bezeichnung:
    I/P® Präzisions-Pumpenschlauch, Platingehärtetes Silikon, I/P 26; 10 Beutel mit 25 ft/Bt
  • Seq:
    01
  • Modell:
    96404-26
  • Length per pack:
    7,6 m (25 ft.)
  • Max. temperature (dynamic):
    100 °C (212 °F)
  • Min. temperature (dynamic):
    –40 °C (–40 °F)
  • Regulatory approvals:
    3A;ADCF;European Pharmacopoeia;FDA;Non-DEHP;RoHS;USP
  • Sterilisation method autoclave:
    Yes
  • Sterilisation method EtO:
    Yes
  • Sterilisation method gamma:
    Yes
  • Suction lift H₂O:
    8,8 m (29 ft.)
  • Min. temperature:
    –50 °C (–58 °F)
  • Max. vacuum:
    660 mm Hg (26" Hg)
  • Sterilisation:
    Autoclave, Ethylene Oxide, Gamma Irradiation
  • Garantie:
    Out of box
  • Schlauchmaterial:
    Platin-ausgehärtetes Silikon
  • VE:
    10
  • Hose barb size:
    0,25"
  • I/P Masterflex tubing size:
    26
Specifications
About this item
Die glatte Innenfläche verringert das Risiko des Einschlusses von Partikeln.
  • Original Masterflex®-Schläuche werden strengen Tests unterzogen, um eine optimale Leistung/Pumpenlebensdauer mit peristaltischen Pumpen zu gewährleisten
  • Präzisionsextrusion mit engen Toleranzen für hohe Wiederholbarkeit, Genauigkeit und Reproduzierbarkeit
  • Weltweit marktführend bei der Auswahl an Rezepturen für eine weitestgehende chemische Kompatibilität
  • Kundenspezifische Längen und Konfigurationen für den Einmalgebrauch zur Minimierung von Ausfallzeiten erhältlich
  • Behördliche Zulassungen für Ihre spezielle Anwendung
  • Immer auf Lager - die meisten Formulierungen und Größen können noch am selben Tag geliefert werden
  • Keine auslaugbaren Zusatzstoffe schützen empfindliche und teure Flüssigkeiten
  • I/P® 26 Schlauch hat einen 1/4“ (6,4 mm) Innendurchmesser
  • Nimmt 1/4“-Schlauchnippel für Schlauchverbindungen auf
Anwendungen: Pharmazeutische, biotechnologische, peristaltische Pump- und Lebensmittelanwendungen
Eigenschaften: Ausgezeichnete Hitzebeständigkeit, niedriger Druckverformungsrest, geruchlos, ungiftig, durchscheinend
Für kundenspezifische Rohrlängen und Konfigurationen kontaktieren Sie uns bitte. Wir können den von Ihnen benötigten Schlauchtyp, die Länge und die Menge liefern.
  • Maximale Durchflussrate:
    4000 ml/min
  • Schlauch Innen-Ø:
    6,40 mm (0,252")
  • Max. Druck:
    2,06 bar (30 psi)
  • Max. temperature:
    230 °C (446 °F)
  • Pump series:
    I/P
  • Bezeichnung:
    I/P® Präzisions-Pumpenschlauch, Platingehärtetes Silikon, I/P 26; 10 Beutel mit 25 ft/Bt
  • Seq:
    01
  • Environmentally Preferable:
  • Modell:
    96404-26
  • Length per pack:
    7,6 m (25 ft.)
  • Max. temperature (dynamic):
    100 °C (212 °F)
  • Min. temperature (dynamic):
    –40 °C (–40 °F)
  • Regulatory approvals:
    3A;ADCF;European Pharmacopoeia;FDA;Non-DEHP;RoHS;USP
  • Sterilisation method autoclave:
    Yes
  • Sterilisation method EtO:
    Yes
  • Sterilisation method gamma:
    Yes
  • Suction lift H₂O:
    8,8 m (29 ft.)
  • Min. temperature:
    –50 °C (–58 °F)
  • Max. vacuum:
    660 mm Hg (26" Hg)
  • Sterilisation:
    Autoclave, Ethylene Oxide, Gamma Irradiation
  • Garantie:
    Out of box
  • Schlauchmaterial:
    Platin-ausgehärtetes Silikon
  • VE:
    10
  • Hose barb size:
    0,25"
  • I/P Masterflex tubing size:
    26