ContactUsLinkComponent
Masterflex® I/P® Spülantriebe mit fester Geschwindigkeit, Avantor®
Masterflex® I/P Antrieb mit fester Drehzahl für Abspülanwendungen, 100 U/min, 115V.
Catalog # MFLX07588-60
undefined
Masterflex® I/P Antrieb mit fester Drehzahl für Abspülanwendungen, 100 U/min, 115V.
Catalog # MFLX07588-60
Some Products May Appear Restricted
To ensure a smooth and speedy checkout, please log in to your account. Some items may show as restricted simply because you're not logged in.
If you do not have an account, you can register using our registration webform (https://www.avantorsciences.com/us/en/login/register)
If you're still seeing restrictions after logging in, certain products—like chemicals or medical devices—require additional account verification steps to be able to place an order. Some items may additionally require a specific license or customer documentation;  additional documentation will be requested for these items prior to shipment. 
Specifications
  • Maximale Durchflussrate:
    2600 ml/min
  • Leistung:
    115 VAC; 60 Hz; 8 A
  • Steuertyp:
    Feste Drehzahl
  • Pump series:
    I/P
  • Bezeichnung:
    I/P Antrieb mit fester Drehzahl für Abspülanwendungen, 100 U/min, 115V.
  • Drive height:
    261 mm (10,25")
  • Drive IP rating:
    IP 55
  • Drive length:
    431 mm (17")
  • Drive width:
    267 mm (11")
  • Motor hp:
    1/2
  • Open-head sensor:
    Nein
  • Reversible motor:
    Ja
  • Speed control:
    ±1%
  • Type of pump heads accepted:
    Standard, Easy-Load, Hochleistung
  • Washdown capable:
    Ja
  • Motor:
    370 W
  • Drehzahl:
    Fest
  • Garantie:
    1 Jahr
  • VE:
    1
  • Gehäusematerial:
    Painted steel
  • Max. RPM:
    100 rpm
  • No. of pump heads accepted:
    4
Specifications
About this item
Einfache in der Bedienung und kostengünstig.
  • Spülen des Systems oder der Pumpe in beide Richtungen mit kombiniertem Ein-/Aus-/Rückwärtsschalter
  • Gehäuse aus lackiertem Stahl/Aluminium mit Schutzart IP55
  • Für mehr Durchfluss - kann mehrere Pumpenköpfe für Mehrkanalpumpen antreiben
Diese Antriebe mit fester Drehzahl sind per Schutzart IP55 vor Staub und Wasser geschützt. Sie können mit I/P-Standard-, Easy-Load®- oder High-Performance-Pumpenköpfen betrieben werden. Stapeln Sie bis zu zwei Standard- oder Easy-Load-Pumpenköpfe, um den Durchfluss zu verdoppeln.
  • Maximale Durchflussrate:
    2600 ml/min
  • Leistung:
    115 VAC; 60 Hz; 8 A
  • Steuertyp:
    Feste Drehzahl
  • Pump series:
    I/P
  • Bezeichnung:
    I/P Antrieb mit fester Drehzahl für Abspülanwendungen, 100 U/min, 115V.
  • Environmentally Preferable:
  • Drive height:
    261 mm (10,25")
  • Drive IP rating:
    IP 55
  • Drive length:
    431 mm (17")
  • Drive width:
    267 mm (11")
  • Motor hp:
    1/2
  • Open-head sensor:
    Nein
  • Reversible motor:
    Ja
  • Speed control:
    ±1%
  • Type of pump heads accepted:
    Standard, Easy-Load, Hochleistung
  • Washdown capable:
    Ja
  • Motor:
    370 W
  • Drehzahl:
    Fest
  • Garantie:
    1 Jahr
  • VE:
    1
  • Gehäusematerial:
    Painted steel
  • Max. RPM:
    100 rpm
  • No. of pump heads accepted:
    4