Masterflex® L/S® Multichannel Cartridge Pump Head with Reduced Pulsation for Precision Tubing, 6-Channel, 6-Roller
Katalognr. MFLX07519-15
Anbieter: Avantor Fluid Handling
2 year warranty
Technische Daten
- Maximale Durchflussrate:1020 ml/min
- Anzahl der Kanäle:6
- Pump series:L/S
- Bezeichnung:L/S® Mehrkanal Kassetten-Pumpenkopf mit reduzierter Pulsation für Präzisionsschläuche, 6-Kanal, 6 Rollen
- Höhe:102 mm
- Länge:206 mm
- Gear ratio:5:1
- Max. flow rate per channel:170 ml/min
- Max. no. of cartridges (large):6
- Min. flow rate per channel:0,00066 ml/min
- Occlusion:Adjustable, Offset, Tangential
- Open-head sensor:No
- Optimum RPM range:0,02 - 600 rpm
- Tubing retention:Stopped Tubing or Manual
- Tubing sizes accepted:L/S® 14, L/S 16, L/S 25, L/S 17
- Volume per revolution with L/S 14 tubing:0,21 ml
- Volume per revolution with L/S 16 tubing:0,8 ml
- Volume per revolution with L/S 17 tubing:2,8 ml
- Volume per revolution with L/S 25 tubing:1,7 ml
- Garantie:2 years
- VE:1
- Rollen:6
- Breite:111 mm
- Gehäusematerial:PSF
- Rotor material:Stainless Steel
Technische Daten
Über diesen Artikel
Synchroner pulsationsarmer Durchfluss aus mehreren Kanälen.
- Kassetten lassen sich zum schnellen Schlauchwechsel ein- und ausrasten—Pumpenkopf muss nicht vom Antrieb entfernt werden
- Die verbesserte Halterung hält den Schlauch sicher an Ort und Stelle
- Flussrate 0,00017 bis 170 ml/min mit L/S-Schlauch mit 2 Stopps—Flussrate hängt von Antriebsdrehzahl, Kassette und Schlauchgröße ab
- Akzeptiert bis zu 6 große Patronen
- Benötigt Antriebe mit mindestens 1⁄10 PS und maximal 600 U/min
- Konstruktion mit 6 Rulon®-Rollen, Edelstahlrotor und PSF-Enden
Jedes Pumpenkopfsystem besteht aus einem hoch belastbaren Pumpenkopf, Kassetten und Schläuchen—jeder individuell voreingestellter Okklusion (Kassetten müssen separat bestellt werden). Sie verfügen über Edelstahlrotoren, Rulon®-Walzen und PSF-Enden. Die Okklusion ist versetzt, tangential und einstellbar. Bei großen Kassetten die Schlauchhalterung auf die Schlauchgröße einstellen und sie sind dann bereit zum pumpen. Zur Verwendung mit großen Kassetten 07519-75 und L/S Präzisionsschläuche der Größe L/S 14 geeignet. L/S 16, L/S 25, und gewisse Formulierungen von L/S 17.
- Maximale Durchflussrate:1020 ml/min
- Anzahl der Kanäle:6
- Pump series:L/S
- Bezeichnung:L/S® Mehrkanal Kassetten-Pumpenkopf mit reduzierter Pulsation für Präzisionsschläuche, 6-Kanal, 6 Rollen
- Höhe:102 mm
- Länge:206 mm
- Environmentally Preferable:
- Gear ratio:5:1
- Max. flow rate per channel:170 ml/min
- Max. no. of cartridges (large):6
- Min. flow rate per channel:0,00066 ml/min
- Occlusion:Adjustable, Offset, Tangential
- Open-head sensor:No
- Optimum RPM range:0,02 - 600 rpm
- Tubing retention:Stopped Tubing or Manual
- Tubing sizes accepted:L/S® 14, L/S 16, L/S 25, L/S 17
- Volume per revolution with L/S 14 tubing:0,21 ml
- Volume per revolution with L/S 16 tubing:0,8 ml
- Volume per revolution with L/S 17 tubing:2,8 ml
- Volume per revolution with L/S 25 tubing:1,7 ml
- Garantie:2 years
- VE:1
- Rollen:6
- Breite:111 mm
- Gehäusematerial:PSF
- Rotor material:Stainless Steel