Masterflex® L/S® Multichannel Cartridge Pump Head with Reduced Pulsation for Precision Tubing, 2-Channel, 6-Roller
Catalog # MFLX07519-10
Supplier: Avantor Fluid Handling
2 year warranty
Specifications
- Maximale Durchflussrate:700 ml/min
- Anzahl der Kanäle:2
- Pump series:L/S
- Bezeichnung:L/S® Multikanal Kassetten-Pumpenkopf mit reduzierter Pulsation für Präzisionsschläuche, 2-Kanal, 6 Rollen
- Höhe:102 mm
- Länge:100 mm
- Gear ratio:1:1
- Max. flow rate per channel:350 ml/min
- Max. no. of cartridges (large):2
- Min. flow rate per channel:0,0032 ml/min
- Occlusion:Adjustable, Offset, Tangential
- Open-head sensor:No
- Optimum RPM range:0,02 - 250 rpm
- Tubing retention:Stopped Tubing or Manual
- Tubing sizes accepted:L/S® 14, L/S 16, L/S 25, L/S 17
- Volume per revolution with L/S 14 tubing:0,21 ml
- Volume per revolution with L/S 16 tubing:0,8 ml
- Volume per revolution with L/S 17 tubing:2,8 ml
- Volume per revolution with L/S 25 tubing:1,7 ml
- Garantie:2 years
- VE:1
- Rollen:6
- Breite:111 mm
- Gehäusematerial:PSF
- Rotor material:Stainless Steel
Specifications
About this item
Synchroner pulsationsarmer Durchfluss aus mehreren Kanälen.
- Kassetten lassen sich für einen schnellen Schlauchwechsel ein- und ausrasten—der Pumpenkopf muss nicht vom Antrieb entfernt werden
- Verbesserte Halterung hält die Schläuche sicher in Position
- Flussrate 0,0008 bis 350 ml/min mit L/S-Schlauch—die Fördermenge hängt von der Antriebsdrehzahl, der Kassettengröße und der Schlauchgröße ab
- Lässt bis zu 2 große Kassetten zu
- Erfordert Antriebe mit mindestens 1⁄10 PS und maximal 250 U/min
- Konstruktion aus 8 Rulon®-Rollen, einem Rotor aus Edelstahl und PSF-Enden
Jedes Pumpenkopfsystem besteht aus einem hochbelastbaren Pumpenkopf, Kassetten und Schläuchen - jeweils mit individuell einstellbaren Okklusionseinstellungen (Kassetten müssen separat bestellt werden). Sie verfügen über Rotoren aus Edelstahl, Rulon®-Rollen und PSF-Enden. Die Okklusion ist versetzt, tangential und einstellbar. Bei großen Kassetten stellen Sie die Schlauchhalterungen auf Ihre Schlauchgröße ein und schon sind Sie bereit zum Pumpen. Empfohlen für die Verwendung mit der großen Kassette 07519-75 und den L/S-Präzisionsschläuchen der Größen L/S 14. L/S 16, L/S 25, und bestimmte Formulierungen von L/S 17.
- Maximale Durchflussrate:700 ml/min
- Anzahl der Kanäle:2
- Pump series:L/S
- Bezeichnung:L/S® Multikanal Kassetten-Pumpenkopf mit reduzierter Pulsation für Präzisionsschläuche, 2-Kanal, 6 Rollen
- Höhe:102 mm
- Länge:100 mm
- Environmentally Preferable:
- Gear ratio:1:1
- Max. flow rate per channel:350 ml/min
- Max. no. of cartridges (large):2
- Min. flow rate per channel:0,0032 ml/min
- Occlusion:Adjustable, Offset, Tangential
- Open-head sensor:No
- Optimum RPM range:0,02 - 250 rpm
- Tubing retention:Stopped Tubing or Manual
- Tubing sizes accepted:L/S® 14, L/S 16, L/S 25, L/S 17
- Volume per revolution with L/S 14 tubing:0,21 ml
- Volume per revolution with L/S 16 tubing:0,8 ml
- Volume per revolution with L/S 17 tubing:2,8 ml
- Volume per revolution with L/S 25 tubing:1,7 ml
- Garantie:2 years
- VE:1
- Rollen:6
- Breite:111 mm
- Gehäusematerial:PSF
- Rotor material:Stainless Steel