Halterung für Waste Pipes, b.safe
Katalognr. BOHLR1163-32
Supplier: Bohlender
Specifications
- Bezeichnung:Wandhalter für Waste Pipes
- VE:1
Specifications
About this item
Set bestehend aus (1) Grundplatte mit Innengewinde M8, (1) Gewindestange M8 mit Länge 200 mm, (1) Rohrschelle mit Innengewinde M8 für Rohr-Ext-Ø 32 mm und Befestigungsmaterial zur Montage an Wänden oder unter Tischplatten.
- Abmessungen Grundplatte: 80×30×3 mm
Befestigen Sie die Grundplatte an der Wand. Zuerst Gewindestange mit Rohrschelle verbinden und danach die Rohrschelle mit der Grundplatte. Achten Sie auf die korrekte Ausrichtung der Schelle. Rohrschelle öffnen, b.safe Waste Pipe einclipsen und Schelle wieder schließen.