Circle forceps
Edelstahl, 115 mm, Smooth, Gerade, Ø 0,7 mm
Katalognr. FSCI11072-11
Marketsource
Anbieter: FINE SCIENCE TOOLS
Direkt zu
Product Details & Documents
Technische Daten
- Länge:115 mm
- Material:Edelstahl
- Spitzentyp:Smooth
- Spitzengröße:Ø 0,7 mm
- Spitzenform:Gerade