Cross action tissue forceps
Edelstahl, 100 mm, Cross serrated, Abgewinkelt, 4×1 mm, 4 mm
Katalognr. FSCI11075-00
Marketsource
Anbieter: FINE SCIENCE TOOLS
Direkt zu
Product Details & Documents
Technische Daten
- Länge:100 mm
- Material:Edelstahl
- Spitzentyp:Cross serrated
- Spitzengröße:4×1 mm
- Spitzenbreite:4 mm
- Spitzenform:Abgewinkelt