AuftragsverfolgungKontakt
Delicate suture tying forceps
Delicate suture tying forceps
Edelstahl, 90 mm, Tying platform (6 mm), Abgewinkelt (45°), 0,4 mm
Catalog # FSCI11063-07
Marketsource
Supplier:   FINE SCIENCE TOOLS
Delicate suture tying forceps
Catalog # FSCI11063-07
Supplier:  FINE SCIENCE TOOLS
Marketsource
Delicate suture tying forceps
Delicate suture tying forceps
Edelstahl, 90 mm, Tying platform (6 mm), Abgewinkelt (45°), 0,4 mm
Price
111.76 SFr.
Log in for availability
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Specifications
  • Länge:
    90 mm
  • Material:
    Edelstahl
  • Spitzentyp:
    Tying platform (6 mm)
  • Spitzenbreite:
    0,4 mm
  • Spitzenform:
    Abgewinkelt (45°)