Springen zu Kopfbereich
Springen zu Hauptinhalt
Springen zu Fußzeile
Erweiterte Suche
Erweiterte Suche
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Zertifikate
Herstellerdaten
0
SFr. 0.00
Order Entry
Login
/
Registrieren
Products
Services
Digital Solutions
Applications
Support
About
Express Eingabe
Bestellstatus
Ihr Konto
Warenkorb
Switzerland
Express Eingabe
Bestellstatus
Ihr Konto
Warenkorb
ContactUsLinkComponent
Heim
Pinzetten
Dumont #3c Zange
Dumont #3c Zange
Katalognr. FSCI11231-20
Anbieter:
FINE SCIENCE TOOLS
Bild vergrößern
Dumont #3c Zange
Katalognr. FSCI11231-20
Anbieter:
FINE SCIENCE TOOLS
Technische Daten
Typ:
#3c
Länge:
110 mm
Material:
Inox
Spitzentyp:
Standard
VE:
1
Spitzengröße:
0,17×0,1 mm
Spitzenform:
Gerade
Technische Daten
Über diesen Artikel
Produktdetails
Produktdetails