Springen zu Kopfbereich
Springen zu Hauptinhalt
Springen zu Fußzeile
Erweiterte Suche
Erweiterte Suche
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Zertifikate
Herstellerdaten
0
SFr. 0.00
Order Entry
Login
/
Registrieren
Products
Services
Digital Solutions
Applications
Support
About
Express Eingabe
Bestellstatus
Ihr Konto
Warenkorb
Switzerland
Express Eingabe
Bestellstatus
Ihr Konto
Warenkorb
ContactUsLinkComponent
Heim
Pinzetten
Dumont #5AC anti-capillary forceps
Dumont #5AC anti-capillary forceps
Catalog # FSCI11258-20
Supplier:
FINE SCIENCE TOOLS
Expand image
Dumont #5AC anti-capillary forceps
Catalog # FSCI11258-20
Supplier:
FINE SCIENCE TOOLS
Specifications
Typ:
#5 anti-capillary
Länge:
115 mm
Material:
Inox
Spitzentyp:
Biologie
VE:
1
Spitzengröße:
0,07×0,02 mm
Spitzenform:
Gerade
Specifications
About this item
Product Details
Product Details