ContactUsLinkComponent
Dumont #L5, Zange mit Schiebeverschluss
  FSCI11253-27
undefined
Dumont #L5, Zange mit Schiebeverschluss
  FSCI11253-27
  • Typ:
    #L5
  • Länge:
    110 mm
  • Material:
    Inox
  • Spitzentyp:
    Standard
  • VE:
    1
  • Spitzengröße:
    0,1×0,06 mm
  • Spitzenform:
    Gerade
Plastic clamping ring holds tips together and can be locked in place. Fully autoclavable.