Springen zu Kopfbereich
Springen zu Hauptinhalt
Springen zu Fußzeile
Erweiterte Suche
Erweiterte Suche
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Zertifikate
Herstellerdaten
0
SFr. 0.00
Order Entry
Login
/
Registrieren
Products
Services
Digital Solutions
Applications
Support
About
Express Eingabe
Bestellstatus
Ihr Konto
Warenkorb
Switzerland
Express Eingabe
Bestellstatus
Ihr Konto
Warenkorb
ContactUsLinkComponent
Heim
Pinzetten
Dumont AA, polierte Inox-Zange
Dumont AA, polierte Inox-Zange
Dumont AA, polierte Inox-Zange
Catalog # FSCI11210-20
Supplier:
FINE SCIENCE TOOLS
Expand image
Dumont AA, polierte Inox-Zange
Catalog # FSCI11210-20
Supplier:
FINE SCIENCE TOOLS
Specifications
Typ:
AA
Länge:
125 mm
Material:
Inox
Spitzentyp:
Standard
VE:
1
Spitzengröße:
0,4×0,2 mm
Spitzenform:
Gerade
Specifications
About this item
Product Details
Product Details