AuftragsverfolgungKontakt
Fine forceps, broad shanks | Avantor
Fine forceps, broad shanks
Fine, Edelstahl, 120 mm, Broad shanks, Gerade, 0,2×0,12 mm
Katalognr. FSCI11445-12
Marketsource
Anbieter:   FINE SCIENCE TOOLS
Fine forceps, broad shanks
Katalognr. FSCI11445-12
Anbieter:  FINE SCIENCE TOOLS
Marketsource
Fine forceps, broad shanks
Fine forceps, broad shanks
Fine, Edelstahl, 120 mm, Broad shanks, Gerade, 0,2×0,12 mm
Preis
SFr. 44.89
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Technische Daten
  • Typ:
    Fine
  • Länge:
    120 mm
  • Material:
    Edelstahl
  • Spitzentyp:
    Broad shanks
  • Spitzengröße:
    0,2×0,12 mm
  • Spitzenform:
    Gerade