AuftragsverfolgungKontakt
Students splinter forceps
Students splinter forceps
Edelstahl, 105 mm, Serrated, Gerade, 0,3 mm
Katalognr. FSCI91156-11
Marketsource
Anbieter:   FINE SCIENCE TOOLS
Students splinter forceps
Katalognr. FSCI91156-11
Anbieter:  FINE SCIENCE TOOLS
Marketsource
Students splinter forceps
Students splinter forceps
Edelstahl, 105 mm, Serrated, Gerade, 0,3 mm
Preis
SFr. 17.41
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Technische Daten
  • Länge:
    105 mm
  • Material:
    Edelstahl
  • Spitzentyp:
    Serrated
  • Spitzenbreite:
    0,3 mm
  • Spitzenform:
    Gerade