Mathieu needle holders
Marketsource
Anbieter: FINE SCIENCE TOOLS
Direkt zu
Über diesen Artikel
2 Varianten
Product Details & Documents
Product Family Options
Produktinformationen
- BezeichnungTypMaterialLängeSpitzentypSpitzenformSpitzenbreiteVerfügbarkeitPreis
- Clamping length of 14 mmLockable, extra narrow profileEdelstahl140 mmSerratedGerade2,3 mmEinloggen für Verfügbarkeit1 * 1 ST75.58 SFr.Spezifikationen:MarketsourceMarketsource
- Clamping length of 14 mmLockableEdelstahl140 mmSerrated, tungsten carbideGerade2,3 mmEinloggen für Verfügbarkeit1 * 1 ST140.16 SFr.Spezifikationen:MarketsourceMarketsource