Ryder mini-select needle holder
Clamping length of 15 mm, Lockable, Edelstahl, 150 mm, Tungsten carbide dust tips, Gerade, 1,4 mm
Katalognr. FSCI12505-15
Marketsource
Anbieter: FINE SCIENCE TOOLS
Direkt zu
Product Details & Documents
Technische Daten
- Typ:Lockable
- Bezeichnung:Clamping length of 15 mm
- Länge:150 mm
- Material:Edelstahl
- Spitzentyp:Tungsten carbide dust tips
- Spitzenbreite:1,4 mm
- Spitzenform:Gerade