Springen zu Kopfbereich
Springen zu Hauptinhalt
Springen zu Fußzeile
Erweiterte Suche
Erweiterte Suche
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Zertifikate
Herstellerdaten
0
SFr. 0.00
Order Entry
Login
/
Registrieren
Products
Services
Digital Solutions
Applications
Support
About
Express Eingabe
Bestellstatus
Ihr Konto
Warenkorb
Switzerland
Express Eingabe
Bestellstatus
Ihr Konto
Warenkorb
ContactUsLinkComponent
Heim
Pinzetten
Fine forceps, mirror finish SS
Fine forceps, mirror finish SS
Fine forceps, mirror finish SS
Catalog # FSCI11923-13
Supplier:
FINE SCIENCE TOOLS
Expand image
Fine forceps, mirror finish SS
Catalog # FSCI11923-13
Supplier:
FINE SCIENCE TOOLS
Specifications
Länge:
130 mm
Material:
Edelstahl
VE:
1
Spitzengröße:
0,3×0,15 mm
Spitzenform:
Gerade
Specifications
About this item
Product Details
Product Details