AuftragsverfolgungKontakt
Forceps, sliding lock
Edelstahl, 110 mm, Smooth, Gerade, 1×0,75 mm, 1 mm
  FSCI11062-10
Marketsource
Forceps, sliding lock
  FSCI11062-10
Marketsource
Forceps, sliding lock
Forceps, sliding lock
Edelstahl, 110 mm, Smooth, Gerade, 1×0,75 mm, 1 mm
SFr. 100.31
1 * 1 ST
  • Länge:
    110 mm
  • Material:
    Edelstahl
  • Spitzentyp:
    Smooth
  • Spitzengröße:
    1×0,75 mm
  • Spitzenbreite:
    1 mm
  • Spitzenform:
    Gerade