London forceps
Edelstahl, 160 mm, Serrated, Abgewinkelt (45°), 1×0,9 mm
Katalognr. FSCI11080-02
Marketsource
Anbieter: FINE SCIENCE TOOLS
Direkt zu
Product Details & Documents
Technische Daten
- Länge:160 mm
- Material:Edelstahl
- Spitzentyp:Serrated
- Spitzengröße:1×0,9 mm
- Spitzenform:Abgewinkelt (45°)