Mouse handling forceps
Edelstahl, 210 mm, Serrated, Gerade, 15×2 mm
Katalognr. FSCI11036-20
Marketsource
Anbieter: FINE SCIENCE TOOLS
Direkt zu
Product Details & Documents
Long handles make picking up small rodents easy and help prevent bites. Tips provide a secure hold with minimal trauma.
Bestellinformationen: Replacement tips are available.
Technische Daten
- Länge:210 mm
- Material:Edelstahl
- Spitzentyp:Serrated
- Spitzengröße:15×2 mm
- Spitzenform:Gerade
Accessories
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungLängeSpitzengrößeVerfügbarkeitPreis
- FSCI11036-90Mouse handling forceps replacement tips, silicone, straight, serrated30 mm15×2 mmEinloggen für Verfügbarkeit1 * 1 ST - SFr. 14.66