AuftragsverfolgungKontakt
Ring forceps | Avantor
Ring forceps
Marketsource
Anbieter:   FINE SCIENCE TOOLS
Ring forceps
Anbieter:  FINE SCIENCE TOOLS
Marketsource
Zertifikate
Ring forceps
3 Varianten
Product Details & Documents
For transport of tissue and organs. A limit screw prevents excessive applied pressure.
Product Family Options
Produktinformationen
  • Material
    Länge
    Spitzentyp
    Spitzenform
    Spitzengröße
    Verfügbarkeit
    Preis
  • Edelstahl
    85 mm
    Smooth
    Gerade
    1,5×0,45 mm
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 60.92
    SFr. 60.92
    1 * 1 ST
       SFr. 60.92
    Spezifikationen:
    Marketsource
    Marketsource
  • Edelstahl
    90 mm
    Smooth
    Gerade
    3×0,75 mm
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 49.47
    SFr. 49.47
    1 * 1 ST
       SFr. 49.47
    Spezifikationen:
    Marketsource
    Marketsource
  • Edelstahl
    90 mm
    Smooth
    Gerade
    6×0,9 mm
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 52.22
    SFr. 52.22
    1 * 1 ST
       SFr. 52.22
    Spezifikationen:
    Marketsource
    Marketsource