AuftragsverfolgungKontakt
Russian forceps
Russian forceps
Edelstahl, 150 mm, Cupped teeth, Gerade, 6×11 mm
Catalog # FSCI11026-15
Marketsource
Supplier:   FINE SCIENCE TOOLS
Russian forceps
Catalog # FSCI11026-15
Supplier:  FINE SCIENCE TOOLS
Marketsource
Russian forceps
Russian forceps
Edelstahl, 150 mm, Cupped teeth, Gerade, 6×11 mm
Price
SFr. 48.10
Log in for availability
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Specifications
  • Länge:
    150 mm
  • Material:
    Edelstahl
  • Spitzentyp:
    Cupped teeth
  • Spitzengröße:
    6×11 mm
  • Spitzenform:
    Gerade