ContactUsLinkComponent
Student Dumont #7 forceps
Student Dumont #7 forceps
Catalog # FSCI91197-00
Supplier:  FINE SCIENCE TOOLS
undefined
Student Dumont #7 forceps
Catalog # FSCI91197-00
Supplier:  FINE SCIENCE TOOLS
Specifications
  • Typ:
    #7
  • Länge:
    110 mm
  • Material:
    Inox
  • Spitzentyp:
    Standard
  • VE:
    1
  • Spitzengröße:
    0,17×0,1 mm
  • Spitzenform:
    Gebogen