Springen zu Kopfbereich
Springen zu Hauptinhalt
Springen zu Fußzeile
Erweiterte Suche
Erweiterte Suche
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Zertifikate
Herstellerdaten
0
SFr. 0.00
Order Entry
Login
/
Registrieren
Products
Services
Digital Solutions
Applications
Support
About
Express Eingabe
Bestellstatus
Ihr Konto
Warenkorb
Switzerland
Express Eingabe
Bestellstatus
Ihr Konto
Warenkorb
ContactUsLinkComponent
Heim
Pinzetten
Student fine forceps, broad shanks
Student fine forceps, broad shanks
Student fine forceps, broad shanks
Catalog # FSCI91113-10
Supplier:
FINE SCIENCE TOOLS
Expand image
Student fine forceps, broad shanks
Catalog # FSCI91113-10
Supplier:
FINE SCIENCE TOOLS
Specifications
Typ:
Fine
Länge:
100 mm
Material:
Edelstahl
Spitzentyp:
Standard, broad shanks
VE:
1
Spitzengröße:
0,2×0,2 mm
Spitzenform:
Gerade
Specifications
About this item
Product Details
Product Details