Student fine forceps, straight
Fine, Edelstahl, 110 mm, Standard, Gerade, 0,2×0,1 mm
Katalognr. FSCI91115-10
Marketsource
Anbieter: FINE SCIENCE TOOLS
Direkt zu
Product Details & Documents
Technische Daten
- Typ:Fine
- Länge:110 mm
- Material:Edelstahl
- Spitzentyp:Standard
- Spitzengröße:0,2×0,1 mm
- Spitzenform:Gerade