Student vessel dilator
Edelstahl, 110 mm, Gerade, Ø 0,5 mm
Codice catalogo FSCI91815-11
Marketsource
Nome del fornitore: FINE SCIENCE TOOLS
Student vessel dilator
Codice catalogo FSCI91815-11
Nome del fornitore: FINE SCIENCE TOOLS
Marketsource
Vai a
Product Details & Documents
Specifiche
- Länge:110 mm
- Material:Edelstahl
- Spitzengröße:Ø 0,5 mm
- Spitzenform:Gerade