AuftragsverfolgungKontakt
Suture tying forceps
Edelstahl, 100 mm, Tying platform (5 mm), Gerade, 0,5 mm
  FSCI18025-10
Marketsource
Suture tying forceps
  FSCI18025-10
Marketsource
Suture tying forceps
Suture tying forceps
Edelstahl, 100 mm, Tying platform (5 mm), Gerade, 0,5 mm
SFr. 119.55
1 * 1 ST
  • Länge:
    100 mm
  • Material:
    Edelstahl
  • Spitzentyp:
    Tying platform (5 mm)
  • Spitzenbreite:
    0,5 mm
  • Spitzenform:
    Gerade